Key Documents
GF62680822
Silicon carbide
monofilament, 0.1 mm diameter, length 1 m, core tungsten 0.01mm diameter
동의어(들):
SI675920
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101521
NACRES:
NA.23
형태
monofilament
제조업체/상표
Goodfellow 626-808-22
길이
1 m
직경
0.1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)