Key Documents
GF61633188
Cadmium
lump, 5 mm max. lump size, purity 99.99+%, weight 50 g
동의어(들):
CD006110
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cd
CAS Number:
Molecular Weight:
112.41
Beilstein:
8137359
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141707
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
≥99.99%
형태
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 616-331-88
저항도
7.27 μΩ-cm, 22°C
중량
50 g
최대 종괴 크기
5 mm
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
density
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChI key
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)