주요 문서
GF59784575
Selenium
powder, 250 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.95%
동의어(들):
SE006010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Se
CAS Number:
Molecular Weight:
78.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141910
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
설명
gray
분석
99.95%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 597-845-75
저항도
1.2 μΩ-cm, 0°C
중량
50 g
최대 입자 크기
250 (micron)
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
density
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Se]
InChI
1S/Se
InChI key
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)