Key Documents
GF57235439
Woods metal
lump, Bi 50%/Pb 25%/Cd 12.5%/Sn 12.5%, 100 mm max. lump size, weight 1000 g
동의어(들):
BI026100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.23
형태
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 572-354-39
중량
1000 g
최대 종괴 크기
100 mm