주요 문서
GF57049117
Silicon carbide - hot-pressed
granule, 1 mm nominal granule size, weight 20 g
동의어(들):
SJ606300
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101521
NACRES:
NA.23
양식
granular
제조업체/상표
Goodfellow 570-491-17
중량
20 g
공칭 과립 크기
1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)