양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 567-268-93
크기
150 × 150 mm
두께
10 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF56726893-2EA | 4061825057682 |
GF56726893-1EA | 4061825057675 |
GF56726893-5EA | 4061825057699 |