양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 555-887-31
크기
100 × 100 mm
두께
5 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF55588731-10EA | 4061825036243 |
GF55588731-5EA | 4061825036274 |
GF55588731-1EA | 4061825036250 |
GF55588731-2EA | 4061825036267 |