주요 문서
GF54943184
Lead
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99.5%
동의어(들):
PB006025
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Pb
CAS Number:
Molecular Weight:
207.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141723
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.5%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 549-431-84
저항도
20.65 μΩ-cm
중량
100 g
최대 입자 크기
150 μm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Health hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
표적 기관
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)