주요 문서
GF54705966
Nickel oxide
powder, max. particle size 1700 micron, weight 25 g, min. particle size 850 micron
동의어(들):
NI516030
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352303
NACRES:
NA.23
분석
≥85%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 547-059-66
중량
25 g
최대 입자 크기
1700 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)