Key Documents
GF52825743
Zinc
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99.9%
동의어(들):
ZN006040
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Zn
CAS Number:
Molecular Weight:
65.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141750
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
분석
99.9%
형태
powder
제조업체/상표
Goodfellow 528-257-43
저항도
5.8 μΩ-cm, 20°C
중량
100 g
최대 입자 크기
150 μm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
FlameEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Pyr. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 1
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)