Key Documents
GF50801734
Platinum/Iridium
wire, Pt 90%/Ir10%, 0.0125 mm diameter, length 1 m, temper as drawn
동의어(들):
PT025095
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.23
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 508-017-34
길이
1 m
직경
0.0125 mm