주요 문서
GF50167133
Iron
powder, 1-6 μm mean particle size, weight 1000 g, purity 98.%
동의어(들):
FE006045
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Fe
CAS Number:
Molecular Weight:
55.85
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141721
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 501-671-33
저항도
9.71 μΩ-cm
중량
1000 g
평균 입자 크기
1-6 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
69.8 °F
Flash Point (°C)
21 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)