주요 문서
GF48652869
Ruthenium
powder, max. particle size 850 micron, weight 2 g, purity 99.9%
동의어(들):
RU006020
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ru
CAS Number:
Molecular Weight:
101.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141739
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.9%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 486-528-69
저항도
7.1 μΩ-cm, 0°C
중량
2 g
최대 입자 크기
850 μm
bp
3900 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
density
12.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChI key
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)