주요 문서
GF46996699
Polyvinylidenechloride
(PVDC), film, thickness 0.0125 mm, L 0.5 m, coil width 300 mm
동의어(들):
CV301150
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 469-966-99
길이
0.5 m
코일 너비
300 mm
두께
0.0125 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)