주요 문서
GF46146225
Zinc oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, high purity 99.999%
동의어(들):
ZN526010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352303
NACRES:
NA.23
분석
99.999%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 461-462-25
중량
50 g
최대 입자 크기
45 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)