추천 제품
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
분석
99.997%
양식
powder
autoignition temp.
842 °F
제조업체/상표
Goodfellow 445-382-95
저항도
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
중량
50 g
최대 입자 크기
75 μm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Self-heat. 1
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객