Key Documents
GF44460187
Bismuth
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, high purity 99.999%
동의어(들):
BI006015
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Bi
CAS Number:
Molecular Weight:
208.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141706
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
분석
99.999%
형태
powder
제조업체/상표
Goodfellow 444-601-87
저항도
129 μΩ-cm, 20°C
중량
100 g
최대 입자 크기
150 μm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
density
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI key
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)