양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 424-896-92
크기
100 × 100 mm
두께
0.025 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF42489692-10EA | 4061825094700 |
GF42489692-2EA | 4061825003344 |
GF42489692-1EA | 4061825003320 |
GF42489692-20EA | 4061825003337 |
GF42489692-5EA | 4061825003351 |