Key Documents
GF42345671
Alumina
tube, outside diameter 4.0 mm, length 300 mm, wall thickness 1.0 mm
동의어(들):
AL607080
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11181511
NACRES:
NA.23
형태
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 423-456-71
길이
300 mm
O.D.
4.0 mm
벽 두께
1.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)