주요 문서
Z247804
Scienceware® Fritware® porous rods
diam. × L 1/2 in. (12.7 mm) × 12 in. (305 mm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
material
PE (Linear)
제조업체/상표
Bel-Art
파라미터
93 °C temperature (200°F)
직경 × 길이
1/2 in. (12.7 mm) × 12 in. (305 mm)
공극 크기
90-130 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Resistant to most acids, alkalis, and many organic solvents below 80°C. Vacuum or pressure is required to obtain significant aqueous flow through the porous medium. Can be made temporarily hydrophilic by soaking rod in alcohol.
For more permanent hydrophilic conditioning, soak in concentrated H2SO4.
법적 정보
Fritware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)