Key Documents
GF41348864
Alumina
powder, max. particle size 0.1 micron, weight 200 g, condition 99.99% gamma alumina powder.
동의어(들):
AL606022
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11181511
NACRES:
NA.23
분석
≥99.99%
형태
powder
제조업체/상표
Goodfellow 413-488-64
중량
200 g
최대 입자 크기
0.1 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)