양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 410-448-45
크기
50 × 50 mm
두께
0.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF41044845-1EA | 4061821127532 |
GF41044845-2EA | 4061821127556 |
GF41044845-10EA | 4061821127525 |
GF41044845-20EA | 4061821127549 |
GF41044845-5EA | 4061821127563 |