양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 395-907-47
길이
200 mm
벽 두께
0.05 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF39590747-1EA | 4061825003085 |
GF39590747-20EA | 4061825003092 |
GF39590747-10EA | 4061825003078 |
GF39590747-2EA | 4061825003108 |
GF39590747-5EA | 4061825003115 |