Key Documents
GF39275208
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.1 mm, L 10 m, coil width 610 mm
동의어(들):
FP301301
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
film
제조업체/상표
Goodfellow 392-752-08
길이
10 m
코일 너비
610 mm
두께
0.1 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable