주요 문서
GF37585378
Aluminum
foam, thickness 30 mm, size 100 × 100 mm, bulk density 0.2 g/cm3
동의어(들):
AL003861
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Al
CAS Number:
Molecular Weight:
26.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
autoignition temp.
1400 °F
제조업체/상표
Goodfellow 375-853-78
저항도
2.6548 μΩ-cm
크기
100 × 100 mm
두께
30 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
벌크 밀도
0.2 g/cm3
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)