주요 문서
GF34520093
Boron nitride
rod, 25.4 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
동의어(들):
B 607950
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 345-200-93
길이
50 mm
직경
25.4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF34520093-2EA4061821157515
GF34520093-1EA4061821157508