주요 문서
GF34346044
Zirconium
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 33mm
동의어(들):
ZR008620
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Zr
CAS Number:
Molecular Weight:
91.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
41122203
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
포장
pkg of 1
제조업체/상표
Goodfellow 343-460-44
저항도
40 μΩ-cm, 20°C
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF34346044-1EA4061821125651