주요 문서
GF33810623
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
sheet, 100 x 100mm, 5.0mm thickness
동의어(들):
MO013200
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 338-106-23
크기 × 두께
100x100 mm × 5.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF33810623-1EA4061825460123