양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 318-855-00
길이 × 직경
100 mm × 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Nimonic is a registered trademark of Special Metals Corporation
Nimonic is a registered trademark of Special Metals Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF31885500-1EA | 4061825458977 |
GF31885500-2EA | 4061829963903 |
GF31885500-5EA | 4061831014051 |