주요 문서
GF30991293
Silicon carbide
powder, mean particle size 17 micron, weight 50 g, green
동의어(들):
SI516017
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101521
NACRES:
NA.23
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 309-912-93
중량
50 g
색상
green
평균 입자 크기
17 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)