주요 문서
GF23624018
Iron/Silicon
powder, Fe 91%/Si 9%, max. particle size 150 micron, weight 50 g, condition gas atomized
동의어(들):
FE166011
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 236-240-18
중량
50 g
최대 입자 크기
150 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)