Key Documents
GF23596892
Magnesium
foil, thickness 2.0 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.9%
동의어(들):
MG000350
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Mg
CAS Number:
Molecular Weight:
24.31
Beilstein:
4948473
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
1 mmHg ( 621 °C)
분석
99.9%
형태
foil
autoignition temp.
950 °F
제조업체/상표
Goodfellow 235-968-92
저항도
4.46 μΩ-cm, 20°C
크기
25 × 25 mm
두께
2.0 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)