주요 문서
GF23015359
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8, thickness 0.04 mm, length 2 m, coil width 25 mm
동의어(들):
NI800400
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 230-153-59
길이
2 m
코일 너비
25 mm
두께
0.04 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)