주요 문서
GF20585606
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
1000mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.175mm wall thickness, 2.65mm inside diameter, hard
동의어(들):
CU137400
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
31152304
NACRES:
NA.23
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 205-856-06
길이 × 벽 두께
1000 mm × 0.175 mm
O.D. × I.D.
3.0 mm × 2.65 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)