주요 문서
GF19386322
Manganese
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.5%
동의어(들):
MN006020
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Mn
CAS Number:
Molecular Weight:
54.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141724
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.5%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 193-863-22
저항도
185 μΩ-cm, 20°C
중량
100 g
최대 입자 크기
45 μm
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChI key
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)