주요 문서
GF17601296
Polyhydroxybutyrate/Polyhydroxyvalerate 8% - Biopolymer
(PHB92/PHV 8), film, thickness 0.01 mm, size 100 × 100 mm, condition biopolymer
동의어(들):
BV301010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 176-012-96
크기
100 × 100 mm
두께
0.01 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)