양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 166-917-00
크기
250 × 250 mm
두께
3 mm
색상
natural
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF16691700-1EA | 4061825042909 |
GF16691700-2EA | 4061825042916 |
GF16691700-10EA | 4061825042893 |
GF16691700-5EA | 4061825042923 |