주요 문서
GF15867917
Beryllium
foil, thickness 0.015 mm, size 10 × 10 mm, purity 99.8+%
동의어(들):
BE000210, Glucinium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Be
CAS Number:
Molecular Weight:
9.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
≥99.8%
양식
foil
autoignition temp.
1198 °F
제조업체/상표
Goodfellow 158-679-17
저항도
4.46 μΩ-cm, 20°C
크기
10 × 10 mm
두께
0.015 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1278 °C (lit.)
density
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Be]
InChI
1S/Be
InChI key
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF15867917-1EA4061821093677
GF15867917-2EA4061821093684