주요 문서
GF13854911
Tungsten carbide/cobalt
sphere, WC 94%/Co 6%, 0.35 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
동의어(들):
W 606804
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
31191518
NACRES:
NA.23
양식
spheres
제조업체/상표
Goodfellow 138-549-11
직경
0.35 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)