Key Documents
GF13774563
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 0.175 mm, size 150 × 150 mm, condition impact modified
동의어(들):
ME303016
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 137-745-63
크기
150 × 150 mm
두께
0.175 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)