주요 문서
GF13750006
Aluminum/Silicon
foil, Al 99%/Si 1%, thickness 0.075 mm, size 25 × 25 mm, temper as rolled
동의어(들):
AL050520
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
분석
≥99%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 137-500-06
크기
25 × 25 mm
두께
0.075 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF13750006-2EA4061821123671
GF13750006-10EA4061821123657
GF13750006-1EA4061821123664
GF13750006-5EA4061821123688