양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 124-249-79
길이 × thickness
200 mm × 0.55 mm
O.D. × I.D.
1.60 mm × 0.55 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF12424979-1EA | 4061825423562 |
GF12424979-2EA | 4061829949938 |
GF12424979-10EA | 4061829919368 |
GF12424979-20EA | 4061829980702 |
GF12424979-5EA | 4061831001235 |