주요 문서
GF13192679
Lutetium
lump, 25 mm max. lump size, weight 1 g, purity 99.9%
동의어(들):
LU006100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Lu
CAS Number:
Molecular Weight:
174.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141608
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.9%
양식
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 131-926-79
저항도
54 μΩ-cm, 20°C
중량
1 g
최대 종괴 크기
25 mm
bp
3402 °C (lit.)
mp
1663 °C (lit.)
density
9.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Lu]
InChI
1S/Lu
InChI key
OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF13192679-1EA4061821116048