분석
99.95%
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 126-791-06
저항도
4.9 μΩ-cm, 20°C
크기 × 두께
25 x 25 mm × 0.015 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[W]
InChI
1S/W
1 of 4
이 품목 | GF46938000 | GF59092465 | GF56310870 |
---|---|---|---|
Goodfellow 126-791-06 | Goodfellow 469-380-00 | Goodfellow 590-924-65 | Goodfellow 563-108-70 |
99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% |
5660 °C (lit.) | 5660 °C (lit.) | 5660 °C (lit.) | 5660 °C (lit.) |
19.3 g/mL at 25 °C (lit.) | 19.3 g/mL at 25 °C (lit.) | 19.3 g/mL at 25 °C (lit.) | 19.3 g/mL at 25 °C (lit.) |
3410 °C (lit.) | 3410 °C (lit.) | 3410 °C (lit.) | 3410 °C (lit.) |
일반 설명
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.