주요 문서
GF12491793
Tungsten
powder, max. particle size 250 micron, weight 1000 g, min. particle size 50 micron
동의어(들):
W 006011, W
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
W
CAS Number:
Molecular Weight:
183.84
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141747
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 124-917-93
저항도
4.9 μΩ-cm, 20°C
중량
1000 g
최대 입자 크기
250 μm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[W]
InChI
1S/W
InChI key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Self-heat. 2
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF12491793-1EA4061821115898