Key Documents
GF11969950
Ethylene-Tetrafluoroethylene Copolymer
(ETFE), film, thickness 0.125 mm, L 0.5 m
동의어(들):
FP361125
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
film
제조업체/상표
Goodfellow 119-699-50
길이
0.5 m
두께
0.125 mm
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code