양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 129-992-79
길이
2 m
코일 너비
450 mm
두께
0.005 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF12999279-1EA | 4061825084190 |