문서
GF09936311
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.25 mm, length 10 m, coil width 12 mm
동의어(들):
FF210331
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 099-363-11
길이
10 m
코일 너비
12 mm
두께
0.25 mm