양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 062-034-83
크기
300 × 300 mm
두께
10 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF06203483-2EA | 4061825082936 |
GF06203483-1EA | 4061825082929 |