주요 문서
GF01461563
Carbon - vitreous - 3000c
powder, max. particle size 300 micron, weight 50 g, condition spherical
동의어(들):
VC006021
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12141908
NACRES:
NA.23
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 014-615-63
중량
50 g
최대 입자 크기
300 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)